1-Chloroisoquinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
OR61534-1G OR61534-2.5G OR61534-250MG
APOSOR61534-1GEA 184 EUR
APOSOR61534-1G APOSOR61534-2.5G APOSOR61534-250MG
1-Chloroisoquinolin-4-ol
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Formule: C₉H₆ClNO
Smeltpunt: 184…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425941
CAS nummer: 3336-43-4