2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6154-1G OR6154-5G
APOSOR6154-1GEA 141 EUR
APOSOR6154-1G APOSOR6154-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068066
CAS nummer: 1008-92-0