3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61607-1G OR61607-250MG
APOSOR61607-1GEA 104 EUR
APOSOR61607-1G APOSOR61607-250MG
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12024389
CAS nummer: 1150617-53-0