3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61609-1G OR61609-250MG
APOSOR61609-1GEA 377 EUR
APOSOR61609-1G APOSOR61609-250MG
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12024390
CAS nummer: 1150617-55-2