3-Acetyl-2-chloropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR61610-1G OR61610-5G OR61610-10G
APOSOR61610-1GEA 22 EUR
APOSOR61610-1G APOSOR61610-5G APOSOR61610-10G
3-Acetyl-2-chloropyridine 97%
3-Acetyl-2-chloropyridine
Formule: C₇H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840751
CAS nummer: 55676-21-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III