3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6164-1G OR6164-250MG OR6164-5G
APOSOR6164-1GEA 256 EUR
APOSOR6164-1G APOSOR6164-250MG APOSOR6164-5G
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈N₂O
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056283
CAS nummer: 263349-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III