2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6167-1G OR6167-250MG OR6167-5G
APOSOR6167-1GEA 218 EUR
APOSOR6167-1G APOSOR6167-250MG APOSOR6167-5G
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 96%
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07775189
CAS nummer: 16861-22-6