5-Chloro-2-methylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
5-Chloro-o-toluic acid
OR6168-100G
OR6168-25G
OR6168-5G
APOSOR6168-100GEA
52.6
EUR
APOSOR6168-100G
APOSOR6168-25G
APOSOR6168-5G
5-Chloro-2-methylbenzoic acid 98%
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
Formule:
C₈H₇ClO₂ Smeltpunt: 168…173 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00045842 CAS nummer: 7499-06-1 |