2-Bromo-3-formylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR6170-25G OR6170-5G OR6170-100G
APOSOR6170-25GEA 144 EUR
APOSOR6170-25G APOSOR6170-5G APOSOR6170-100G
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
2-Bromo-3-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Kookpunt: 100 °C/3mmHg
Smeltpunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04966945
CAS nummer: 128071-75-0