2-Chloro-4-formylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6172-1G OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA 22 EUR
APOSOR6172-1G APOSOR6172-5G
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Smeltpunt: 46…50 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06651557
CAS nummer: 101066-61-9