tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (4-formylpyridin-3-yl)carbamate, 3-Aminoisonicotinaldehyde, 3-BOC protected
OR6174-10G OR6174-1G OR6174-5G
APOSOR6174-10GEA 1160 EUR
APOSOR6174-10G APOSOR6174-1G APOSOR6174-5G
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683209
CAS nummer: 116026-95-0