5-Bromo-2-formylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR6176-25G OR6176-5G OR6176-100G
APOSOR6176-25GEA 89.2 EUR
APOSOR6176-25G APOSOR6176-5G APOSOR6176-100G
5-Bromo-2-formylpyridine 97%
5-Bromo-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Smeltpunt: 91…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04112535
CAS nummer: 31181-90-5