1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrrole-3-carboxaldehyde
OR6181-250MG OR6181-10G OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA 22 EUR
APOSOR6181-250MG APOSOR6181-10G APOSOR6181-1G
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₅NO
Smeltpunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426733
CAS nummer: 7126-39-8