2-Bromobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6194-1G OR6194-25G OR6194-5G
APOSOR6194-1GEA 14.8 EUR
APOSOR6194-1G APOSOR6194-25G APOSOR6194-5G
2-Bromobenzylamine 98%
2-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
Kookpunt: 118…119 °C/9mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025572
CAS nummer: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8,III