(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6198-1G OR6198-500MG
APOSOR6198-1GEA 116 EUR
APOSOR6198-1G APOSOR6198-500MG
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213857
CAS nummer: 129768-95-2
UN: 2735
ADR: 8,III