Methyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
OR62000-1G OR62000-5G OR62000-250MG
APOSOR62000-1GEA 80.3 EUR
APOSOR62000-1G APOSOR62000-5G APOSOR62000-250MG
Methyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07371572
CAS nummer: 78155-74-5