Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR62051-1G OR62051-500MG
APOSOR62051-1GEA 462 EUR
APOSOR62051-1G APOSOR62051-500MG
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₄
Smeltpunt: 262…263 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025873
CAS nummer: 91447-90-4