4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4-chloro-5-iodo-6-methylpyrimidine
OR62053-1G OR62053-500MG
APOSOR62053-1GEA 158 EUR
APOSOR62053-1G APOSOR62053-500MG
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Formule: C₅H₅ClIN₃
Smeltpunt: 197…199 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12024467
CAS nummer: 897030-99-8