4,4'-Dibromobenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR62073-1G OR62073-5G OR62073-25G OR62073-100G OR62073-500G
APOSOR62073-1GEA 14.8 EUR
APOSOR62073-1G APOSOR62073-5G APOSOR62073-25G APOSOR62073-100G APOSOR62073-500G
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Formule: C₁₃H₈Br₂O
Smeltpunt: 171…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016330
CAS nummer: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable