N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6212-1G OR6212-250MG OR6212-500MG
APOSOR6212-1GEA 1040 EUR
APOSOR6212-1G APOSOR6212-250MG APOSOR6212-500MG
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056294
CAS nummer: 335032-50-3