7-Nitroindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6214-25G OR6214-5G
APOSOR6214-25GEA 81.8 EUR
APOSOR6214-25G APOSOR6214-5G
7-Nitroindole
7-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: 96…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005683
CAS nummer: 6960-42-5