2-Bromo-3-nitroanisole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-methoxy-3-nitrobenzene
OR6218-5G OR6218-25G OR6218-1G
APOSOR6218-5GEA 29.2 EUR
APOSOR6218-5G APOSOR6218-25G APOSOR6218-1G
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
2-Bromo-3-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
Smeltpunt: 93…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779272
CAS nummer: 67853-37-6