4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR6222-1G OR6222-250MG
APOSOR6222-1GEA 461 EUR
APOSOR6222-1G APOSOR6222-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₂
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213214
CAS nummer: 51239-46-4