3-Aminophenylboronic acid monohydrate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6223-1G OR6223-25G OR6223-5G
APOSOR6223-1GEA 14.8 EUR
APOSOR6223-1G APOSOR6223-25G APOSOR6223-5G
3-Aminophenylboronic acid monohydrate 99%
3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Formule: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00149554
CAS nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0