2-Methyl-5-nitroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6224-100G OR6224-500G
APOSOR6224-100GEA 0 EUR
APOSOR6224-100G APOSOR6224-500G
2-Methyl-5-nitroanisole 98%
2-Methyl-5-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 69…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043912
CAS nummer: 13120-77-9