N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6225-1G OR6225-5G OR6225-25G
APOSOR6225-1GEA 186 EUR
APOSOR6225-1G APOSOR6225-5G APOSOR6225-25G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243.27 g/mol
Smeltpunt: >335 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203264
CAS nummer: 81261-97-4