N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6226-1G OR6226-250MG OR6226-5G
APOSOR6226-1GEA 110 EUR
APOSOR6226-1G APOSOR6226-250MG APOSOR6226-5G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₂
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203266
CAS nummer: 387350-52-9