5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6227-1G OR6227-250MG
APOSOR6227-1GEA 565 EUR
APOSOR6227-1G APOSOR6227-250MG
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Formule: C₆H₆BNO₄
Smeltpunt: 226…230 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02323212
CAS nummer: 913836-03-0