3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6231-1G OR6231-250MG OR6231-5G OR6231-500MG OR6231-2.5G
APOSOR6231-1GEA 113 EUR
APOSOR6231-1G APOSOR6231-250MG APOSOR6231-5G APOSOR6231-500MG APOSOR6231-2.5G
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06739075
CAS nummer: 1002535-21-8