3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6233-1G OR6233-5G
APOSOR6233-1GEA 169 EUR
APOSOR6233-1G APOSOR6233-5G
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
Smeltpunt: 180…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 579476-26-9