2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6234-1G OR6234-250MG OR6234-2.5G
APOSOR6234-1GEA 250 EUR
APOSOR6234-1G APOSOR6234-250MG APOSOR6234-2.5G
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Smeltpunt: 180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056297
CAS nummer: 133362-99-9