4-Bromo-m-toluonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6236-25G OR6236-5G
APOSOR6236-25GEA 86.2 EUR
APOSOR6236-25G APOSOR6236-5G
4-Bromo-m-toluonitrile
4-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Kookpunt: 129…130 °C/5mmHg
Smeltpunt: 53…57 °C
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031538
CAS nummer: 41963-20-6