2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6244-1G OR6244-250MG
APOSOR6244-1GEA 184 EUR
APOSOR6244-1G APOSOR6244-250MG
2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
2-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 6627-91-4