4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6250-1G OR6250-250MG
APOSOR6250-1GEA 316 EUR
APOSOR6250-1G APOSOR6250-250MG
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056300
CAS nummer: 914637-18-6