4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6251-1G OR6251-250MG OR6251-5G OR6251-100MG OR6251-500MG
APOSOR6251-1GEA 0 EUR
APOSOR6251-1G APOSOR6251-250MG APOSOR6251-5G APOSOR6251-100MG APOSOR6251-500MG
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056301
CAS nummer: 914637-20-0