4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6253-1G OR6253-250MG OR6253-500MG
APOSOR6253-1GEA 482 EUR
APOSOR6253-1G APOSOR6253-250MG APOSOR6253-500MG
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056303
CAS nummer: 914637-24-4