2,3-Dimethylquinoxaline 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6254-100G OR6254-25G
APOSOR6254-100GEA 172 EUR
APOSOR6254-100G APOSOR6254-25G
2,3-Dimethylquinoxaline 97+%
2,3-Dimethylquinoxaline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Kookpunt: 257…259 °C
Smeltpunt: 104…108 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006728
CAS nummer: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III