4-Methylpicolinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methylpicolinic acid, 4-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR6256-1G OR6256-5G
APOSOR6256-1GEA 35.1 EUR
APOSOR6256-1G APOSOR6256-5G
4-Methylpicolinic acid 97%
4-Methylpicolinic acid
Formule: C₇H₇NO₂
Smeltpunt: 137…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03731175
CAS nummer: 4021-08-3