4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6260-1G OR6260-250MG
APOSOR6260-1GEA 78.9 EUR
APOSOR6260-1G APOSOR6260-250MG
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Smeltpunt: 319 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02685671
CAS nummer: 100047-36-7