2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6262-25G OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA 22 EUR
APOSOR6262-25G APOSOR6262-100G
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₈ClNO₂
Smeltpunt: 161…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012819
CAS nummer: 6419-36-9
EINECS: 229-148-6