4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6263-1G OR6263-250MG OR6263-5G
APOSOR6263-1GEA 118 EUR
APOSOR6263-1G APOSOR6263-250MG APOSOR6263-5G
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Formule: C₉H₉ClO
Kookpunt: 142…146 °C/1mmHg
Smeltpunt: 36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00171621
CAS nummer: 21886-62-4