5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-6-hydroxynicotinic acid
OR6265-1G OR6265-25G OR6265-5G
APOSOR6265-1GEA 14.8 EUR
APOSOR6265-1G APOSOR6265-25G APOSOR6265-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₆H₄BrNO₃
Smeltpunt: 334…336 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791237
CAS nummer: 41668-13-7