Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6273-25G OR6273-5G
APOSOR6273-25GEA 702 EUR
APOSOR6273-25G APOSOR6273-5G
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂
Kookpunt: 180 °C
Dichtheid: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126403
CAS nummer: 4277-63-8
UN: 3272
ADR: 3,III