2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6275-1G OR6275-250MG OR6275-500MG
APOSOR6275-1GEA 435 EUR
APOSOR6275-1G APOSOR6275-250MG APOSOR6275-500MG
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235208
CAS nummer: 115299-13-3