4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6276-1G OR6276-250MG
APOSOR6276-1GEA 437 EUR
APOSOR6276-1G APOSOR6276-250MG
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₃
Smeltpunt: 159…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235209
CAS nummer: 261350-46-3