4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Oxazole-4-carboxylic acid
OR6277-1G OR6277-250MG OR6277-5G
APOSOR6277-1GEA 22 EUR
APOSOR6277-1G APOSOR6277-250MG APOSOR6277-5G
4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₃
MW: 113.0715 g/mol
Smeltpunt: 130…135 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06797151
CAS nummer: 23012-13-7