5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6278-100MG OR6278-1G
APOSOR6278-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR6278-100MG APOSOR6278-1G
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00105450
CAS nummer: 143659-14-7