5-(2-Furyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6280-1G OR6280-250MG OR6280-5G OR6280-50MG OR6280-500MG OR6280-2.5G
APOSOR6280-1GEA 211 EUR
APOSOR6280-1G APOSOR6280-250MG APOSOR6280-5G APOSOR6280-50MG APOSOR6280-500MG APOSOR6280-2.5G
5-(2-Furyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
5-(2-Furyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07376160
CAS nummer: 143659-16-9