5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6282-1G OR6282-250MG OR6282-5G OR6282-50MG OR6282-500MG
APOSOR6282-1GEA 211 EUR
APOSOR6282-1G APOSOR6282-250MG APOSOR6282-5G APOSOR6282-50MG APOSOR6282-500MG
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07376148
CAS nummer: 143659-15-8