6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6290-250MG OR6290-1G OR6290-5G
APOSOR6290-250MGEA 86.2 EUR
APOSOR6290-250MG APOSOR6290-1G APOSOR6290-5G
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid 95+%
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₁N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233274
CAS nummer: 40262-73-5